2-Brom-6-methylbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L20149.03 L20149.06
L20149.03EA 1140 DKK
L20149.03 L20149.06
2-Brom-6-methylbenzoesyre ≥98%
2-Brom-6-methylbenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 90259-31-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2614094
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 107…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310788
CAS-nummer: 90259-31-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III