ω-Brom-4-methoxyacetophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 358 DKK
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Brom-4-methoxyacetophenon 98%
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000201
CAS-nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %