4'-Bromacetophenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 327 DKK
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromacetophenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 49…52 °C
Massefylde: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000105
CAS-nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C