4'-Bromacetophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
106590250 106591000 106595000
ACRO106590250EA 215 DKK
ACRO106590250 ACRO106591000 ACRO106595000
4'-Bromacetophenon 98%
4'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Kogepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Massefylde: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000105
CAS-nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01387
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %