3'-Brompropiophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Bromopropiophenone, 1-(3-Bromophenyl)propan-1-one
A16757.06 A16757.14
A16757.06EA 452 DKK
A16757.06 A16757.14
3'-Brompropiophenon ≥97%
3'-Brompropiophenon
Purity: 97% CAS No.: 19829-31-3 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 144-145°/20mm Beilstein Reference: 1936736 MDL No.: MFCD00000084
Formel: C₉H₉BrO
Molekylvægt: 213.07 g/mol
Kogepunkt: 144…145 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 38…41 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000084
CAS-nummer: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8