ω-Bromacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
A15576.22 A15576.14 A15576.36
A15576.22EA 912 DKK
A15576.22 A15576.14 A15576.36
ω-Bromacetophenon ≥98%
ω-Bromacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 70-11-1 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Melting Point: 48-51° Boiling Point: 140°/11mm Beilstein Reference: 606474 Merck Reference: 14,1402 UN No.: 2645 MDL No.: MFCD00000195
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Molekylvægt: 199.05 g/mol
Kogepunkt: 140 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Massefylde: 1.650
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000195
CAS-nummer: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN nummer: 2645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01386