(4-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
A10887.22 A10887.36
A10887.22EA 890 DKK
A10887.22 A10887.36
(4-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
(4-Bromphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 16532-79-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 127°(261°F) Odour: Pungent Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 1861069 UN No.: 3449 MDL No.: MFCD00001916
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196.05 g/mol
Kogepunkt: 286 °C
Smeltepunkt: 45…49 °C
Massefylde: 1.49
Flammepunkt: 127 °C (261 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001916
CAS-nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN nummer: 3449
ADR: 6.1 I