(4-Bromphenyl)acetonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
154480250 154481000
ACRO154480250EA 320 DKK
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromphenyl)acetonitril 99%
(4-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Kogepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47…49 °C
Flammepunkt: 152 °C
MDL Number: MFCD00001916
CAS-nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %