α-Brom-4-chlor-3-fluorotoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
H26391.06 H26391.03
H26391.06EA 3920 DKK
H26391.06 H26391.03
α-Brom-4-chlor-3-fluorotoluen ≥97%
α-Brom-4-chlor-3-fluorotoluen
Purity: 97% CAS No.: 206362-80-3 Molecular Formula: C7H5BrClF Formula Weight: 223.48 Melting Point: 30-33° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115859
Formel: C₇H₅BrClF
Smeltepunkt: 30…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115859
CAS-nummer: 206362-80-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II