α-Brom-2-Chlor-4-Fluortoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
B23565.06
B23565.14
B23565.06EA
223
DKK
B23565.06
B23565.14
α-Brom-2-Chlor-4-Fluortoluen ≥97%
α-Brom-2-Chlor-4-Fluortoluen
Purity: 97%
CAS No.: 45767-66-6
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 35-39°
Beilstein Reference: 3539265
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236025
Formel:
C₇H₅BrClF Smeltepunkt: 35…39 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236025 CAS-nummer: 45767-66-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |