ω-Brom-4-Chloracetophenon 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
146360250 146361000
ACRO146360250EA 433 DKK
ACRO146360250 ACRO146361000
ω-Brom-4-Chloracetophenon 98+%
ω-Brom-4-Chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Molekylvægt: 233.49 g/mol
Kogepunkt: 278
Smeltepunkt: 95…99 °C
MDL Number: MFCD00000625
CAS-nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02172
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Loss on drying ≤1 % (70 °C, 2 h)
GC ≥98.0 %