2-Brombenzylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Chloromethyl)-2-bromobenzene, 2-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-2-bromotoluene
L11953.03
L11953.06
L11953.03EA
418
DKK
L11953.03
L11953.06
2-Brombenzylchlorid ≥97%
2-Brombenzylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 578-51-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Refractive Index: 1.5860
Boiling Point: 110-111°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00040863
Formel:
C₇H₆BrCl Kogepunkt: 110…111 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,7341 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040863 CAS-nummer: 578-51-8 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |