α-Brom-3,4-dichlortoluen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 746 DKK
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Brom-3,4-dichlortoluen 97%
α-Brom-3,4-dichlortoluen
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molekylvægt: 239.93 g/mol
Kogepunkt: 115…120 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1.65 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041363
CAS-nummer: 18880-04-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %