1-Brom-4-propylbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
H26236.06 H26236.14 H26236.22
H26236.06EA 350 DKK
H26236.06 H26236.14 H26236.22
1-Brom-4-propylbenzen ≥99%
1-Brom-4-propylbenzen
Purity: 99% CAS No.: 588-93-2 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.09 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.537 Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00012456
Formel: C₉H₁₁Br
Molekylvægt: 199.09 g/mol
Kogepunkt: 225 °C
Smeltepunkt: –41.5 °C
Massefylde: 1.286
Flammepunkt: 95 °C (203 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012456
CAS-nummer: 588-93-2
EINECS: 454-790-0