1-Brom-4-octylbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Bromophenyl)octane
A14676.03 A14676.06
A14676.03EA 505 DKK
A14676.03 A14676.06
1-Brom-4-octylbenzen ≥97%
1-Brom-4-octylbenzen
Purity: 97% CAS No.: 51554-93-9 Molecular Formula: C14H21Br Formula Weight: 269.23 MDL No.: MFCD00038348
Formel: C₁₄H₂₁Br
Molekylvægt: 269.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038348
CAS-nummer: 51554-93-9