1-Brom-4-nonylbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)nonane
H27042.03 H27042.09
H27042.03EA 318 DKK
H27042.03 H27042.09
1-Brom-4-nonylbenzen ≥98%
1-Brom-4-nonylbenzen
Purity: 98% CAS No.: 51554-94-0 Molecular Formula: C15H23Br Formula Weight: 283.25 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.509 Boiling Point: 107°/0.2mm MDL No.: MFCD00061116
Formel: C₁₅H₂₃Br
Kogepunkt: 107 °C (0,2 mmHg)
Massefylde: 1,115
Flammepunkt: >120 °C (248 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061116
CAS-nummer: 51554-94-0