1-Brom-4-butylbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(4-Bromophenyl)butane
B23979.14
B23979.22
B23979.14EA
619
DKK
B23979.14
B23979.22
1-Brom-4-butylbenzen ≥98%
1-Brom-4-butylbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 41492-05-1
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 2080263
MDL No.: MFCD00040934
Formel:
C₁₀H₁₃Br Kogepunkt: 242 °C Smeltepunkt: –26 °C Massefylde: 1,208 Flammepunkt: 108 °C (226 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040934 CAS-nummer: 41492-05-1 |