4-Ethylphenylboronsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24656.03
B24656.06
B24656.14
B24656.03EA
348
DKK
B24656.03
B24656.06
B24656.14
4-Ethylphenylboronsyre ≥97%
4-Ethylphenylboronsyre
Purity: 97%
CAS No.: 63139-21-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 3030638
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Smeltepunkt: 150…154 °C Massefylde: 1,125 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00859377 CAS-nummer: 63139-21-9 |