Phenylacetylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 427 DKK
8.07044.0025 8.07044.0100
Phenylacetylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Kogepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008570
CAS-nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)