Phenylacetylen 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 371 DKK
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Phenylacetylen 98%, pure
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Kogepunkt: 142…144 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,93 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008570
CAS-nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %