1-Fluor-4-ethynylbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
371370010 371370050
ACRO371370010EA 477 DKK
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluor-4-ethynylbenzen 98%
1-Fluor-4-ethynylbenzen
Formel: C₈H₅F
Molekylvægt: 120.13 g/mol
Kogepunkt: 55…56 °C (40 mmHg)
Smeltepunkt: 27…28 °C
Massefylde: 1.048 g/cm³
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168823
CAS-nummer: 766-98-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %