4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21981.03 B21981.06 B21981.14
B21981.03EA 585 DKK
B21981.03 B21981.06 B21981.14
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol ≥98%
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 6627-88-9 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 168-169°/11mm MDL No.: MFCD00008655
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Kogepunkt: 168…169 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,092
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008655
CAS-nummer: 6627-88-9
EINECS: 229-600-2