Eugenol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18455.0100 8.18455.0500
8.18455.0100EA 335 DKK
8.18455.0100 8.18455.0500
Eugenol til syntese, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼–10 °C
Massefylde: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008654
CAS-nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.46 g/l (25 °C)
Melting Point -9.2 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5405 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)