Benzensulfonsyre ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16148.36
A16148.0E
A16148.36EA
607
DKK
A16148.36
A16148.0E
Benzensulfonsyre ≥94%
Benzensulfonsyre
Purity: 94%
CAS No.: 98-11-3
Molecular Formula: C6H6O3S
Formula Weight: 158.18
Flash Point:
Formel:
C₆H₆O₃S Kogepunkt: 319 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 45…50 °C Massefylde: 1,32 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011689 CAS-nummer: 98-11-3 EINECS: 202-638-7 UN nummer: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 14,1070 |