Benzensulfonsyre ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16148.36 A16148.0E
A16148.36EA 607 DKK
A16148.36 A16148.0E
Benzensulfonsyre ≥94%
Benzensulfonsyre
Purity: 94% CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 45-50° Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00011689
Formel: C₆H₆O₃S
Kogepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 45…50 °C
Massefylde: 1,32
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011689
CAS-nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1070