1,3-benzendisulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24044.06 B24044.14 B24044.22
B24044.06EA 862 DKK
B24044.06 B24044.14 B24044.22
1,3-benzendisulfonylchlorid ≥98%
1,3-benzendisulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 585-47-7 Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2 Formula Weight: 275.13 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 1118508 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00041879
Formel: C₆H₄Cl₂O₄S₂
Kogepunkt: 145 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041879
CAS-nummer: 585-47-7
EINECS: 209-556-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II