1,2-benzendisulfonylchlorid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50375.03
H50375.06
H50375.03EA
1580
DKK
H50375.03
H50375.06
1,2-benzendisulfonylchlorid
1,2-benzendisulfonylchlorid
CAS No.: 6461-76-3
Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2
Formula Weight: 275.13
Melting Point: 140-146°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00059836
Formel:
C₆H₄Cl₂O₄S₂ Smeltepunkt: 140…146 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00059836 CAS-nummer: 6461-76-3 ADR: 8,II |