Benzensulfonylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
8.00470.0100EA 240 DKK
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
Benzensulfonylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Benzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₅ClO₂S
Kogepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 15 °C
Massefylde: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007426
CAS-nummer: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN nummer: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 176.62 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material