1,3-benzendithiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 626-04-0
Molecular Formula: C6H6S2
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₆H₆S₂ Kogepunkt: 244 °C Smeltepunkt: 27 °C Massefylde: 1,24 Flammepunkt: >112 °C (234 °F) |
MDL Number:
MFCD00004842 CAS-nummer: 626-04-0 EINECS: 210-925-3 UN nummer: 3335 ADR: 9, |