1,2-benzendithiol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
334920010 334920050
ACRO334920010EA 1160 DKK
ACRO334920010 ACRO334920050
1,2-benzendithiol 96%
1,2-benzendithiol
Formel: C₆H₆S₂
Kogepunkt: 52 - 54 °C (0,1 -rr)
Smeltepunkt: 27…28 °C
Massefylde: 1,236 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004835
CAS-nummer: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %