Pyrogallol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,3-Trihydroxybenzen
A13405.22 A13405.36
A13405.22EA 709 DKK
A13405.22 A13405.36
Pyrogallol ≥98%
Pyrogallol
Purity: 98+% CAS No.: 87-66-1 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 131-135° Boiling Point: 309° Beilstein Reference: 907431 Merck Reference: 14,8000 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002192
Formel: C₆H₆O₃
Molekylvægt: 126.11 g/mol
Kogepunkt: 309 °C
Smeltepunkt: 131…135 °C
Massefylde: 1.45
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002192
CAS-nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM