Pyrogallol ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2,3-Trihydroxybenzen
418621000 418625000 418620025
ACRO418621000EA 909 DKK
ACRO418621000 ACRO418625000 ACRO418620025
Pyrogallol ACS
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Molekylvægt: 126.11 g/mol
Kogepunkt: 309
Smeltepunkt: 131…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002192
CAS-nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131.0 to 135.0 °C
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm