Resorcinol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Benzendiol
5727.1 5727.2
ROTH5727.1EA 0 DKK
ROTH5727.1 ROTH5727.2
Resorcinol
Resorcinol
Formel: C₆H₆O₂
Molekylvægt: 110.11 g/mol
Kogepunkt: 281
Smeltepunkt: 109…111 °C
Massefylde: 1.272 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002269
CAS-nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN nummer: 2876
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM