Phthalsyreanhydrid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14955.0B A14955.0I A14955.30
A14955.0BEA 427 DKK
A14955.0B A14955.0I A14955.30
Phthalsyreanhydrid ≥99%
Phthalsyreanhydrid
Purity: 99% CAS No.: 85-44-9 Molecular Formula: C8H4O3 Formula Weight: 148.12 Flash Point: 152°(305°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 295° subl. Beilstein Reference: 118515 Merck Reference: 14,7372 UN No.: 2214 MDL No.: MFCD00005918
Formel: C₈H₄O₃
Molekylvægt: 148.12 g/mol
Kogepunkt: 295 °C (subl.)
Smeltepunkt: 130…134 °C
Massefylde: 1.53
Flammepunkt: 152 °C (305 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005918
CAS-nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN nummer: 2214
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07457