Phthalsyreanhydrid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
154960010 154960025 154960100 154962500
ACRO154960010EA 294 DKK
ACRO154960010 ACRO154960025 ACRO154960100 ACRO154962500
Phthalsyreanhydrid 99%
Phthalsyreanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Molekylvægt: 148.12 g/mol
Kogepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 129…132 °C
Flammepunkt: 152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005918
CAS-nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN nummer: 2214
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07457
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure