3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
A15263.06
A15263.14
A15263.06EA
934
DKK
A15263.06
A15263.14
3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid ≥98%
3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 23095-31-0
Molecular Formula: C8H9ClO4S
Formula Weight: 236.68
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2840170
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051769
Formel:
C₈H₉ClO₄S Smeltepunkt: 66…70 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051769 CAS-nummer: 23095-31-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |