2-Phenoxyethanol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
56753-1ML-F 56753-5ML-F
56753-1ML-FEA 224 DKK
56753-1ML-F 56753-5ML-F
2-Phenoxyethanol, Supelco®
2-Phenoxyethanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 13 °C
Massefylde: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 121 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002857
CAS-nummer: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8718648391680628b2d3cf76f5cf26ffb77988ee&vid=3fd8b3273a938553dccb3f2ccd0836ca193f9c17&prid=web&clid=SAPDAM