2-Phenoxyethanol ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 770 DKK
A10786.0B A10786.0I A10786.30
2-Phenoxyethanol ≥94%
2-Phenoxyethanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 245 °C
Smeltepunkt: 11…14 °C
Massefylde: 1,102
Flammepunkt: 121 °C (249 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002857
CAS-nummer: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM