Phenetole 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
221491000 221492500 221495000 221490025
ACRO221491000EA 185 DKK
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000 ACRO221490025
Phenetole 98+%
Phenetole
Formel: C₆H₅OC₂H₅
Kogepunkt: 169…170 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009090
CAS-nummer: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN nummer: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %