2-Nitrobenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21522.14
B21522.22
B21522.14EA
469
DKK
B21522.14
B21522.22
2-Nitrobenzensulfonylchlorid ≥97%
2-Nitrobenzensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 1694-92-4
Molecular Formula: C6H4ClNO4S
Formula Weight: 221.62
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 521155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007430
Formel:
C₆H₄ClNO₄S Smeltepunkt: 64…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007430 CAS-nummer: 1694-92-4 EINECS: 216-907-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |