4-Nitrothioanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
B20339.06 B20339.14
B20339.06EA 489 DKK
B20339.06 B20339.14
4-Nitrothioanisol ≥98%
4-Nitrothioanisol
Purity: 98% CAS No.: 701-57-5 Molecular Formula: C7H7NO2S Formula Weight: 169.20 Melting Point: 66-72° Beilstein Reference: 1817928
Formel: C₇H₇NO₂S
Molekylvægt: 169.2 g/mol
Kogepunkt: 135…140 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 66…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010868
CAS-nummer: 701-57-5