2-Nitroresorcinol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Nitrobenzene-1,3-diol
A12970.06 A12970.14 A12970.22
A12970.06EA 530 DKK
A12970.06 A12970.14 A12970.22
2-Nitroresorcinol ≥98%
2-Nitroresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 601-89-8 Molecular Formula: C6H5NO4 Formula Weight: 155.11 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 2048819 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007124
Formel: C₆H₅NO₄
Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 81…85 °C
Massefylde: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007124
CAS-nummer: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III