2-Nitroresorcinol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitrobenzene-1,3-diol
416160100 416160250
ACRO416160100EA 656 DKK
ACRO416160100 ACRO416160250
2-Nitroresorcinol 98%
2-Nitroresorcinol
Formel: C₆H₅NO₄
Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 80…84 °C
Massefylde: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
MDL Number: MFCD00007124
CAS-nummer: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %