Nitrobenzen
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4394.1 4394.2
ROTH4394.1EA 0 DKK
ROTH4394.1 ROTH4394.2
Nitrobenzen
Nitrobenzen
Formel: C₆H₅NO₂
Molekylvægt: 123.11 g/mol
Kogepunkt: 210.8
Smeltepunkt: 5.7
Massefylde: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007043
CAS-nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN nummer: 1662
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06621