N-Methyl-4-nitroanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15548.06 A15548.14 A15548.22
A15548.06EA 292 DKK
A15548.06 A15548.14 A15548.22
N-Methyl-4-nitroanilin ≥97%
N-Methyl-4-nitroanilin
Purity: 97% CAS No.: 100-15-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 147-154° Beilstein Reference: 637920 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007305
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 291
Smeltepunkt: 147…154 °C
Massefylde: 1.201 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007305
CAS-nummer: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III