2-Nitro-p-phenylendiamin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
B23477.22 B23477.14 B23477.36
B23477.22EA 866 DKK
B23477.22 B23477.14 B23477.36
2-Nitro-p-phenylendiamin 95%
2-Nitro-p-phenylendiamin
Purity: 95% CAS No.: 5307-14-2 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-137° MDL No.: MFCD00007903
Formel: C₆H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 134…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007903
CAS-nummer: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5