p-Phenylendiamin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07246.0005 8.07246.0250 8.07246.1000 8.07246.9025
8.07246.0005EA 172 DKK
8.07246.0005 8.07246.0250 8.07246.1000 8.07246.9025
p-Phenylendiamin til syntese, Sigma-Aldrich®
p-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Kogepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139…141 °C
Massefylde: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007901
CAS-nummer: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN nummer: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 47 g/l (25 °C)
Melting Point 139 - 141 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.135 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 567 °C