2-Aminothiophenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
A18952.14
A18952.22
A18952.36
A18952.14EA
389
DKK
A18952.14
A18952.22
A18952.36
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 137-07-5
Molecular Formula: C6H7NS
Formula Weight: 125.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.6420
Odour: Stench
Melting Point: 18-23°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 606076
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00007702
Formel:
C₆H₇NS Kogepunkt: 234 °C Smeltepunkt: 18…23 °C Massefylde: 1,170 Flammepunkt: 79 °C (174 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007702 CAS-nummer: 137-07-5 EINECS: 205-277-3 UN nummer: 3267 ADR: 8,III |