4-Aminofenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Aminophenol, UrsolP Rodinal 4-Amino-1-hydroxybenzene p-Hyddroxyaniline 4-Aminophenol 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxyaniline
104270010 104270050 104272500 104270051
ACRO104270010EA 896 DKK
ACRO104270010 ACRO104270050 ACRO104272500 ACRO104270051
4-Aminofenol 97%
4-Aminofenol
Formel: H₂NC₆H₄OH
Kogepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 187…191 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007869
CAS-nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN nummer: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %