2-Aminofenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
A13735.22
A13735.36
A13735.22EA
394
DKK
A13735.22
A13735.36
2-Aminofenol 99%
2-Aminofenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-55-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point:
Formel:
C₆H₇NO Kogepunkt: 150 °C (11 mmHg) Smeltepunkt: 173…177 °C Massefylde: 1,328 Flammepunkt: >175 °C (347 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007690 CAS-nummer: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN nummer: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,461 |