p-Anisidin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00458.0100 8.00458.0500
8.00458.0100EA 366 DKK
8.00458.0100 8.00458.0500
p-Anisidin til syntese, Sigma-Aldrich®
p-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Kogepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…58 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007864
CAS-nummer: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN nummer: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 21 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 123.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Density 1.06 g/cm3 (63 °C)
pH 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials